missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Accessoire du système de fumage BT CApture™ , kits d’étagères en fil métallique
Description
Des kits d’étagères en fil métallique et perforés pour que les preuves puissent être posées dessus ou suspendues en cas de fumée dans la chambre de fumée Bluetooth de la capsule™ . Comprend une tablette en acier inoxydable, 26 po. N x 23 po. d. Chaque tablette s’adapte aux supports latéraux du BT en CApture pour faciliter l’installation et le démontage. Toutes les tablettes sont en acier inoxydable. Les tablettes pleine grandeur ont une limite de poids de 25 lb par tablette. Les demi-étagères en fil de fer ont une limite de poids de 15 lb chacune. Le BT de la CApture peut contenir jusqu’à 4 tablettes en fil de fer de taille réglementaire, 8 tablettes à demi-profondeur ou 3 tablettes perforées. • Comprend 2 tablettes• en fil de fer à demi-profondeur Étagère en acier• inoxydable Dimensions : 26 po. Largeur x 12 po. D• Limite de poids par tablette : 15 lb. • Les preuves peuvent être posées ou suspendues pour fumée dans la chambre de fumée BT de la capsule™
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chambre du système de fumée |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Profondeur (impériale) | 12 in |
| Profondeur (métrique) | 30.4 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Système de fumée BT de la capsule |
| Comprend | 2 tablettes en acier inoxydable |
| Poids (impériale) | 5 lb. |
| Poids (métrique) | 2 kg |
| Largeur (impériale) | 26 in |
| Largeur (métrique) | 66 cm |