missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Accessoire du système de fumage BT CApture™ , kits d’étagères en fil métallique

Numéro de catalogue. 3181511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Chambre du système de fumée
Depth (Metric):
30.4 cm
58.4 cm
Weight (Metric):
2 kg
Includes:
1 tablette en acier inoxydable
2 tablettes en acier inoxydable
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Product Type Depth (Metric) Weight (Metric) Includes
3181511 Chambre du système de fumée 58.4 cm 2 kg 1 tablette en acier inoxydable
3181522 Chambre du système de fumée 30.4 cm 2 kg 2 tablettes en acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 3181511 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3181511

Pour une utilisation avec le système de fumage BT de la Carte.

Des kits d’étagères en fil métallique et perforés pour que les preuves puissent être posées dessus ou suspendues en cas de fumée dans la chambre de fumée Bluetooth de la capsule. Comprend une tablette en acier inoxydable, 26 po. N x 23 po. d. Chaque tablette s’adapte aux supports latéraux du BT en CApture pour faciliter l’installation et le démontage. Toutes les tablettes sont en acier inoxydable. Les tablettes pleine grandeur ont une limite de poids de 25 lb par tablette. Les demi-étagères en fil de fer ont une limite de poids de 15 lb chacune. Le BT de la CApture peut contenir jusqu’à 4 tablettes en fil de fer de taille réglementaire, 8 tablettes à demi-profondeur ou 3 tablettes perforées. • Inclut 1 tablette• en fil métallique Étagère en acier• inoxydable Dimensions de l’étagère : 26 po. Largeur x 23 po. D• Limite de poids par tablette : 25 lbs. • Les preuves peuvent être posées ou suspendues pour fumée dans la chambre de fumée BT de la capsule™

Spécifications

Product Type Chambre du système de fumée
Material Acier inoxydable
Depth (English) 23 in
Depth (Metric) 58.4 cm
For Use With (Equipment) Système de fumée BT de la capsule
Includes 1 tablette en acier inoxydable
Weight (English) 5 lb.
Weight (Metric) 2 kg
Width (English) 26 in
Width (Metric) 66 cm