missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Threonine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02003238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
02003238 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02003238 Fournisseur Avantor Code fournisseur 208906

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Nom de l’IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-acide hydroxybutanoïque
SOURIRES CC(O)C(N)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Threonine
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 1 kg
Poids de formule 119.12
Niveau Multi-Compendial/USP