missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Ornithine monochlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O006425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O006425G 25 g
O0064250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O006425G Fournisseur TCI America Code fournisseur O006425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.621
Numéro MDL MFCD00064562
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nom de l’IUPAC (2S)-2,5-acide diaminopentanoïque; Chlorhydrate
SOURIRES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Ornithine Monohydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 168.62
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-1561
RTECSNumber RM2985000
TSCA Oui