missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Chlorhydrate d’ornithine, 99%
Description
L-Ornithine chlorhydrate est utilisé dans la biosynthèse de la L-arginine, de la L-proline et des polyamines. Elle joue un rôle important dans le métabolisme de l’ammoniac via le cycle de l’urée.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de L-ornithine est utilisé dans la biosynthèse de la L-arginine, de la L-proline et des polyamines. Elle joue un rôle important dans le métabolisme de l’ammoniac via le cycle de l’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (543 mg/ml à 20 °C) et dans l’alcool.
Notes
Conserver à température ambiante. Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Le chlorhydrate de L-ornithine est utilisé dans la biosynthèse de la L-arginine, de la L-proline et des polyamines. Elle joue un rôle important dans le métabolisme de l’ammoniac via le cycle de l’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (543 mg/ml à 20 °C) et dans l’alcool.
Notes
Conserver à température ambiante. Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∼238 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | L-Ornithine hydrochloride |
| Beilstein | 3625847 |
| Indice de Merck | 14,6874 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (543 mg/ml à 20 °C) et dans l’alcool. |
| Quantité | 25 g |
| Rotation optique | +23° (c=5 dans 5N HCl) |
| Poids de formule | 168.62 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 221-678-6 |
| RTECSNumber | RM2985000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche