missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Leucine-2-naphthylamide Chlorhydrate (2-Naphthylamine libre) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. L00371G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L00371G 1 g
L00375G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. L00371G Fournisseur TCI America Code fournisseur L00371G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 893-36-7
Formule moléculaire C16H21ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 292.807
Numéro MDL MFCD00034972
Clé InChI HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
PubChem CID 16219549
Nom de l’IUPAC (2S)-2-amino-4-méthyl-N-naphtalène-2-ylpentanamide; Chlorhydrate
SOURIRES CC(C)CC(C(=O)NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Leucine-2-naphthylamide Hydrochloride (2-Naphthylamine free)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 292.81
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline