missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-glutamine, 99 à 100%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10180683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10180683 250 g
ICN10180680 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN10180683 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210180683

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom de l’IUPAC (2S)-2-amino-4-acide carbamoylbutanoïque
SOURIRES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Glutamine
Couleur Blanc
Fourchette de pourcentages d’essai 99 à 100%
Quantité 250 g
Poids de formule 146.1
Pourcentage de pureté 100%
Niveau USP
Forme physique Poudre