missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’acide L-glutamique, 99%

Numéro de catalogue. p-7020521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1250530 250 g
AAA125050B 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1250530 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1250530

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183,588 g/mol

L’acide L-glutamique hydrochlorure est utilisé comme aide digestive. Il est utilisé en culture cellulaire comme composant de la solution d’acides aminés non essentiels du MEM. Il a été utilisé comme source d’azote dans la culture d’Aspergillus fumigatus NRRL 2436 pour la production de fumagilline.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide L-glutamique hydrochlorure est utilisé comme aide digestive. Il est utilisé en culture cellulaire comme composant de la solution d’acides aminés non essentiels du MEM. Il a été utilisé comme source d’azote dans la culture d’Aspergillus fumigatus NRRL 2436 pour la production de fumagilline.

Solubilité
Soluble dans l’eau (490 g/L).

Notes
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 138-15-8
Formule moléculaire C5H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.588
Numéro MDL MFCD00012619
Clé InChI RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
Nom de l’IUPAC (2S)-2-acide aminopentanedioïque; Chlorhydrate
SOURIRES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl

Spécifications

Point de fusion 203 °C (décomposition)
Nom ou substance chimique L-Glutamic acid hydrochloride
Beilstein 3565569
Indice de Merck 14,4469
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau (490 g/L).
Densité 1.525
Quantité 250 g
Rotation optique +23° (c=6 dans l’eau)
Poids de formule 183.59
Sensibilité Hygroscopique
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Precautionary Statement P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
EINECSNumber 205-315-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche