missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-(+)-Fructose 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-(+)-Fructose |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |