missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide L-cystéique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C05141G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C05141G 1 g
C051425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C05141G Fournisseur TCI America Code fournisseur C05141G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 498-40-8
Formule moléculaire C3H7NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.15
Numéro MDL MFCD00007524
Clé InChI XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-cysteic acid, cysteinesulfonic acid, l-alanine, 3-sulfo, 3-sulfo-l-alanine, cysteic acid, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid, cysteic acid van, l-cysteate, cysteinic acid, cysteric acid
PubChem CID 72886
ChEBI CHEBI:17285
Nom de l’IUPAC Acide 2-amino-3-sulfopropanoïque
SOURIRES NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Cysteic Acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 169.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline