missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Citrulline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C037225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C037225G 25 g
C0372250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C037225G Fournisseur TCI America Code fournisseur C037225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 372-75-8
Formule moléculaire C6H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00064397
Clé InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
Nom de l’IUPAC Acide pentanoïque 2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoïque
SOURIRES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Citrulline
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0503
TSCA Oui