missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide L-2-Thiazolidinone-4-carboxylique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7136665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T12231G 1 g
T12235G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T12231G Fournisseur TCI America Code fournisseur T12231G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 19771-63-2
Formule moléculaire C4H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 147.148
Numéro MDL MFCD00066092
Clé InChI BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Synonyme procysteine, r-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylate, oxothiazolidinecarboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 4r, ccris 7672, oxothiazolidine carboxylate, l, r---2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 72390
Nom de l’IUPAC (4R)-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-acide carboxylique
SOURIRES C1C(NC(=O)S1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-2-Thiazolidinone-4-carboxylic Acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 147.15
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber XJ5426650
TSCA Non