missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de sodium, anhydre, FCC, 99-101%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18606264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
12 kg
45 kg
Emballage:
Fût en fibre
Seau en poly
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606264 45 kg Fût en fibre
18606262 2.5 kg Seau en poly
18606263 12 kg Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18606264 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur S111245KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

S1112, 127-09-3, C2H3NaO2

Spectrum™ L’acétate de sodium chimique, anhydre, FCC est utilisé pour contrôler le pH des aliments et agit comme agent de conservation. Le grade FCC répond aux exigences du Codex chimique alimentaire indiqué et convient à toutes les applications alimentaires, boissons et suppléments nutritionnels. Spectrum Chemical offre plus de 300 ingrédients chimiques de qualité alimentaire emballés dans des bouteilles de taille laboratoire en quantités de tambour de production, et sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon le 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Acétate de sodium
SOURIRES [Na+].CC([O-])=O

Spécifications

CAS % maximal 1
Quantité 45 kg
Perte à la dessication 0.01
Emballage Fût en fibre
Pourcentage de pureté 99% contre 101%
Niveau FCC