missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Système à capsules à quatre soupapes

Numéro de catalogue. K9539816347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Thread Size (Metric):
53 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Thread Size (Metric)
K9539816347 53 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K9539816347 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur DWK4225300500

Filtration/délivrance résistante au THF

  • Recommandé pour des solutions organiques agressives telles que les hydrocarbures chlorés, les éthers et les cétones
  • Le corps du capuchon est fabriqué en PTFE rempli de verre
  • Le bouchon convient à n’importe quel réservoir ou bouteille avec un filetage GL 45
  • Diamètre du filtre de 47 mm (1,85 po)

Spécifications

Material PTFE rempli de verre
No. per Case 1 Cs.
Thread Size (Metric) 53 mm
Neck Finish 53 mm
For Use With (Equipment) Système de plafonnement HPLC