Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Colonne de chromatographie Unions ETFE
Description
- CHROMAFLEX™ ACCESSOIRES
- Union relie les tubes et les raccords d’extrémité F1/4-28 à F1/4-28
- Union filetée interne en ETFE pour une utilisation avec des raccords sans rebord
- Caisse de 1
Spécifications
Spécifications
| For Use With (Equipment) | Flangeless Ajustement |
| Type | Union de la chromatographie |
| Material | ETFE |
| Thread Size | F1/4-28 à F1/4-28 |