missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ KnockOut™ Remplacement sérique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 10828028
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
10828028 500 mL
10828010 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10828028 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10828028
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

KnockOut Le remplacement sérique (KnockOut SR) est un supplément de milieu plus défini, sans FBS, qui soutient la croissance de cellules souches pluripotentes (PSC) cultivées sur des cellules nourricières de fibroblastes.

Gibco KnockOut Le remplacement sérique (KnockOut SR) est un supplément de milieu plus défini, sans FBS, qui soutient la croissance de cellules souches pluripotentes (PSC) cultivées sur des cellules nourricières de fibroblastes. Conçu pour remplacer le sérum bovin fœtal (FBS) dans les protocoles existants, ce remplacement sérique est reconnu par plusieurs depuis près de 20 ans. Fournir les documents requis pour l’examen KnockOut SR réglementaire réduit votre fardeau de qualifier les réactifs lors de la transition des applications de recherche vers des applications cliniques.

Avec KnockOut le remplacement du sérum, vous pouvez :

  • Faites en confiance les PSC dépendantes des alimentateurs de culture
  • Comptez sur l’amélioration des performances d’une formulation qualifiée et sans FBS
  • Profitez de la tranquillité d’esprit d’avoir un prix et une offre plus stables comparé à FBS

Cultivez les PSC avec confiance

KnockOut SR a été cité dans plus de 2000 publications. Il a été démontré qu’il soutient la culture dépendante de l’alimentation de cellules souches embryonnaires (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Il a également été démontré qu’il supporte la reprogrammation, la formation du corps embryoïde (EB), la différenciation in vitro, la cryopréservation, la dérivation d’ESC et bien d’autres applications.

Comptez sur une performance améliorée

KnockOut SR a une formulation plus définie que la FBS, qui contient de nombreux composants indéfinis et variables. Contrairement à la plupart des produits FBS, chaque lot est testé pour sa capacité à supporter les PSC. À cause de cela, la culture des KnockOut SR PSC conduit à moins de différenciation et à une morphologie de colonie plus compacte comparée à la FBS.

Profitez de la tranquillité d’esprit d’avoir un prix et une offre stables

KnockOut SR n’est pas affecté par l’offre limitée et les fluctuations des prix souvent observées avec le FBS. Cela facilite la planification de votre budget et l’achat de ce dont vous avez besoin, surtout que c’est plus abordable que la plupart des produits FBS.

Spécifications

Classification Sans sérum
Contenu et stockage Conservez au congélateur (de -5 à -20 °C) et protégez-les de la lumière.
Type de culture Cellules souches (embryonnaires, iPS - souche pluripotente induite)
Type de cellules Cellules souches (embryonnaires), cellules souches (iPS - souches pluripotentes induites)
Forme Congelé
Taux de sérum Sans sérum
Type de produit Remplacement sérique
Quantité 500 mL
Qualité de fabrication cGMP pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485
À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
Gamme de produit KnockOut
pH 6 à 8 ans
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.