missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Fioles de distillation à paroi lourde à quatre cols à fond rond

Numéro de catalogue. K6070004724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Joint conique standard:
24/40 Centre, 24/40 côté
29/42 Centre, 24/40 côté
29/42 Centre, 29/42 côté
45/50 Centre, 24/40 côté
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard
K6070004724 250 mL 24/40 Centre, 24/40 côté
K6070000924 1000 mL 45/50 Centre, 24/40 côté
K6070001124 2000 mL 29/42 Centre, 24/40 côté
K6070000329 500 mL 29/42 Centre, 29/42 côté
K6070001724 3000 mL 45/50 Centre, 24/40 côté
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. K6070004724 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 6070004724

Avec des joints extérieurs verticaux

  • Un mur épais réduit les casses.

Spécifications

Diamètre (impériale) externe 8,28 cm (3,26 po)
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Joint externe cône standard
Type de col Vertical
Nb de positions 4
Joint conique standard 24/40 Centre, 24/40 côté
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 83 mm