missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Microtubes

Numéro de catalogue. K7495101501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
1.5 mL
Matériau:
Polypropylène
Sans RNASE, DNase, sans pyrogènes
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Matériau
K7495101501 1.5 mL Polypropylène
K7495100590 0.5 mL Sans RNASE, DNase, sans pyrogènes
K7495101590 1.5 mL Sans RNASE, DNase, sans pyrogènes
K7495600500 0.5 mL Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. K7495101501 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7495101501

Pour l’utilisation avec Pellet Pestle

  • Choisissez un matériau autoclavable en polypropylène ou sans RNase, DNase, pyrogène (fabriqué dans M5 des conditions de salle blanche de 0,5 [classe 10 000])
  • Emballage individuel

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 118 ml (0.05 oz.)
Capacité (métrique) 1.5 mL
Matériau Polypropylène
Type de produit Microtube
Exempt de DNase Oui
Capacité d'absorption 0,05 oz., 1,5 mL