missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Flasque à quatre manches verticaux, fond rond, 2000 mL
Description
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à expansion 33 et à faible extraction
- Conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A |
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Articulation du bras latéral | 24/40 mm |
| Joint à emboitement | 34/45 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduée | No |
| Type de col | Joint |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus de résultats |