missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Spargers pour Tekmar™ concentrateurs avec autoéchantillonneurs à flacons AQUATek 50/ALS 2050
Description
- Disponible avec la potence à droite ou à gauche pour une grande flexibilité dans la disposition de l’équipement
- Capacité : 5 mL;
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Échantillons d’eau potable et d’eaux usées |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateurs de purge et de siphon Teledyne Tekmar™ 2000 et 3000 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Tige : côté gauche |
| Volume (impérial) | 0,16 oz. |