missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Couvercle pour réservoir de développement rectangulaire TLC

Numéro de catalogue. K4161810000
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Char 10 x 20 mm et 20 x 20 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
K4161810000 Char 10 x 20 mm et 20 x 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K4161810000 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161810000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couvercle standard pour TLC le développement du réservoir

  • Réservoirs : K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Couvercles : K416181-0000, K416186-0000

Spécifications

Type de bouchon Standard
Matériau Soda Lime Glass
Quantité 1 Ea.
Catégorie Couvercle standard
À utiliser avec (équipement) Char 10 x 20 mm et 20 x 20 mm
Profondeur (impériale) 10,47 pouces.
Profondeur (métrique) 26.5 cm