missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pulvérisateurs à réactifs seulement à la tête
Description
- Le liquide ne touche que le borosilicate en verre atomisant, la tête du pulvérisateur et la fiole
- La connexion tête-flacon du pulvérisateur consiste en un joint de terre à filetage standard à vis, un capuchon de raccordement et un anneau de desserrement
- Faites fonctionner le pulvérisateur à 3 à 5 psi (0,021 à 0,035 MPa)
- Ajustez le motif de pulvérisation en variant la position du pouce sur le trou de ventilation
- Autoclavable (après avoir retiré le capuchon, l’anneau de desserrage et le joint torique)
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 119,6 g (4,22 oz) |
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Raccordements | Tête de pulvérisateur |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 1 Affaire |
| Catégorie | TLC Tête pulvérisatrice à réactif |
| À utiliser avec (application) | Fournir une brume vaporisée uniforme de réactifs de visualisation pour TLC la chromatographie papier |
| À utiliser avec (équipement) | Fiole de 125 mL avec système de pulvérisation à nœuds |