missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kuderna-Concentrateur évaporatif danois : Flasque
Description
- Joint : 24/40 (en haut), 19/22 (en bas)
- Slow-Dry Tube concentrateur et pince en polyacétal vendus séparément
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateur évaporatif |
| Type de produit | Flasque évaporative |
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Capacité (impériale) | 250 mL (8,45 oz) |
| Comprend | Flacon |
| Bas du joint conique standard | 19/22 |
| Dessus du joint conique standard | 24/40 |