missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Ensemble de borossilicates à boroselicates
Description
Des plats en verre peu profonds utilisés pour la culture des bactéries et d’autres usages généraux en laboratoire. Conçu pour répondre à la spécification fédérale NNN-D-1478.
- Kimble Kimax La vaisselle reste transparente après une utilisation répétée dans des cycles de stérilisation à l’eau ou à sec
- Les bords perlés renforcés résistent aux bris mécaniques et aident à centrer le bas à l’intérieur du couvercle
- Les couvertures présentent une marque émaillée en céramique rouge vif fusionnée et une inscription, incluant “« Couvercle et” en bas » portent une inscription en céramique blanche, y compris “en bas”
- La combinaison de différentes couleurs et mots permet d’identifier rapidement et facilement les pièces lors du tri, de la sélection et de l’assemblage des paires
- Le bas comporte une flèche verticale sur le côté pour localiser précisément les points de départ de la dilution en série
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Forme du fond | Fond plat |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Catégorie | Ensemble à boîte de Petri |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |