missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool polyvinylique, hydrolysé, réactif, 99-100%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18605404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fût en fibre
Seau en poly
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18605404 25 kg Fût en fibre
18605402 1 kg Seau en poly
18605403 2.5 kg Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18605404 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur PO14125KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PO141, 9002-89-5, (C2H 4O)n

Spectrum™ L’alcool polyvinylique chimique, 99-100%, hydrolysé, réactif, aussi appelé PVA PVAI, est un polymère synthétique utilisé dans les textiles, la fabrication du papier et plusieurs types de revêtements. Le grade de réactif indique que ce produit chimique est de la plus haute qualité commercialement disponible et que l’American Chemical Society n’a pas officiellement fixé de spécifications pour ce matériau. Les produits de qualité réactif fabriqués par Spectrum Chemical répondent aux normes réglementaires les plus strictes en matière de qualité et de pureté.

Identifiants chimiques

CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Éthénol
SOURIRES OC(-*)C-*

Spécifications

Nom ou substance chimique Polyvinyl Alcohol
CAS % maximal 1
Quantité 25 kg
Emballage Fût en fibre
Viscosité 24-32 cps
Pourcentage de pureté 99 to 100%
Niveau Réactif