missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KDalert™ Tampon de lyse

Numéro de catalogue. AM8790G
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
110 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM8790G 110 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AM8790G Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM8790G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Ambion™ KDalert™ tampon de lyse est un composant de remplacement du KDalert™ kit d’analyse GAPDH pour la mesure fiable de l’activité enzymatique GAPDH dans des cellules humaines, de souris ou de rats en culture en moins de 30 minutes à l’aide d’un fluoromètre à microplaques.

The Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer is a replacement component of the KDalert™ GAPDH Assay Kit is for the reliable measurement of GAPDH enzyme activity in cultured human, mouse, or rat cells in less than 30 minutes using a microplate fluorometer. The buffer is supplied in one bottle of 110 mL.

Accessory Products:
The KDalert™ Kit is available (Cat. No. AM1639) and designed for use with Silencer™ GAPDH siRNAs (Cat. No. AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632, or AM4631).

Spécifications

Nom ou substance chimique Cell Lysis Buffer
Quantité 110 mL
Type de produit Tampon de lyse
Aperçu général KDalert™ Lysis Buffer, 110mL, Liquid, Ethylene Oxide (Impurity) <0.01% Concentration, Store at -20 to 4°C, Water Soluble, Used For RNAi
Volume (métrique) 110 mL
À utiliser avec (application) RNAi, epigenetics and non-coding RNA research, RNAi, siRNA
Forme physique Liquid
Contenu et stockage KDalert Le tampon de lyse peut être stocké à -20 °C ou 4 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Formule Ethylene oxide (impurity) <0.01%
Gamme de produit Ambion, KDalert
Renseignements sur la solubilité Water Soluble
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.