missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Armoire de sécurité en acier pour matériaux dangereux Compac

Description
- Avec une construction en acier double paroi de calibre 18 (1 mm) entièrement soudée avec des pièces de 38 mm (1,5 po). Espace aérien, 51 mm (2 po) Puisard étanche
- U-Loc™ poignée, doubles évents avec pare-flammes, pieds auto-nivelants réglables et connecteur de fil de terre
- Les labels spécifiques à l’application identifient les contenus permettant de stocker et de séparer en toute sécurité les produits chimiques incompatibles
- Portière(s) auto-fermeuse avec système de verrouillage à balles en acier inoxydable à trois points se ferme solidement pour une protection maximale en cas de feu
- Auto-index et auto-verrouillage pour fermer en séquence afin d’assurer une fermeture serrée de haut en bas
- Pour une résistance chimique accrue contre les fuites ou les gouttes, les tablettes ajustables en acier SpillSlope™ incluent un plateau en polyéthylène situé sur le dessus de l’étagère, ainsi qu’un revêtement en polyéthylène séparé pour le puisard inférieur
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combi Armoire de rangement de sécurité |
| Capacité de charge | 57 L (15 gal) |
| Style de porte | Auto-fermeture |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Matières dangereuses |
| Dimensions (P x L x H) | 457 x 591 x 1118mm |
| Nb de portes | 1 |
| Nb d’étagères | 1 |