missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ QuickBerm™ Stations de lavage

Numéro de catalogue. 19111079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
947 L
1609 L
2840 L
6815 L
Capacity (English):
250 gallons.
425 gallons.
750 gallons.
1800 gal.
Dimensions (L x W x H):
16.5 x 4.3 x 0.1 m
3.4 x 3 x 0.1 m
5.5 x 3 x 0.1 m
790 x 370 x 10 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric) Capacity (English) Dimensions (L x W x H)
19111079 2840 L 750 gallons. 790 x 370 x 10 cm
19111077 947 L 250 gallons. 3.4 x 3 x 0.1 m
19111078 1609 L 425 gallons. 5.5 x 3 x 0.1 m
19111080 6815 L 1800 gal. 16.5 x 4.3 x 0.1 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19111079 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28579

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une station de passage au volant portable capte l’eau contaminée provenant des véhicules et des équipements de construction qui se lavent

  • Matériau recouvert de vinyle renforcé de bandes jaunes de piste à haute visibilité soudées à la fréquence radio qui résistent à la circulation au service à l’auto, y compris les pelleteuses et les chargeurs compacts
  • Inserts en mousse amovibles de 102 mm (4 po) diamètre, supports, murs latéraux et planches (203 L x 51 mm H) glissent dans des poches pour maintenir les parois d’extrémité surélevées afin d’empêcher les eaux usées de s’échapper lors du passage en voiture
  • Pliable à taille compacte après avoir retiré les inserts en mousse
  • Deux 1 po. NPT raccords de chaque côté de la butte pour le drainage
  • Des œillets en laiton autour du périmètre permettent d’ancrer solidement le talus pendant l’utilisation

Compliance

Respectez la réglementation de l’EPA concernant les eaux pluviales.

Spécifications

Product Type Station de lavage
Capacity (English) 750 gallons.
Capacity (Metric) 2840 L
Dimensions (L x W x H) 790 x 370 x 10 cm