missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Accessoires pour récipients à mégots de cigarette
Description
- Câble d’ancrage : 91,4 cm (36 po) Le câble de fil de fer offre une sécurité accrue ou une meilleure stabilité en cas de conditions météorologiques extrêmes
- Cadenas en laiton : 3/16 po. Dia. Shackle
- Enveloppes à seaux : construction spéciale en aluminium/poly laminé résistante aux brûlures; inclure des liens torsadés; On peut accueillir n’importe quel seau de 29,8 cm (11,75 po) large x 25,4 cm (10 po) Taille maximale élevée
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Argent |
| Dimensions (L x P) | 18 x 20 po. (45,7 x 50,8 cm) |
| Longueur (métrique) | 45.7 cm |
| Quantité | 250/Cs. |
| Poids (impériale) | 9000 lb. |
| Poids (métrique) | 4082 kg |
| Largeur (métrique) | 50.8 cm |
| À utiliser avec (application) | Collection de mégots de cigarette |
| À utiliser avec (équipement) | Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Récipients pour mégots de cigarette (268503) |
| Largeur (impériale) | 20 in |
| Afficher plus de résultats |