missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Clé à tambour
Description
- Convient à de nombreux styles de bouchons de 2 ou 0,75 pouce couramment utilisés sur les tambours
- Fabriqué en alliage de laiton
- Non étincelants et résistants à la corrosion
- Poignée de conception de protection de la main
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Clé à tambour |
| Aperçu général | Poignée de protection de la main |
| À utiliser avec (équipement) | N’importe laquelle des sept alterne de 2 ou 0,75 po. Styles couramment utilisés sur les canettes de bouchon à batterie ouvertes |
| Matériau | Alliage de laiton |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25.4 cm |