missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de JAK2 IV

Numéro de catalogue. AAJ65506LB0
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ65506LB0 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ65506LB0 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65506LB0

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

 

Un composé d’aminoindazole qui inhibe puissamment l’activité à la fois du type sauvage JAK2 et du mutant actif V617F

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1110502-30-1
Formule moléculaire C17H20N4O2S
Synonyme 4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)-N-(tert-butyl)benzènesulfonamide;

Spécifications

Quantité 5 mg
Aperçu général Jaune pâle
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (application) Un composé d’aminoindazole qui inhibe puissamment l’activité à la fois du type sauvage JAK2 et du mutant actif V617F
Poids de formule 344.40
Sensibilité Photosensible
Type de produit Inhibiteur de JAK2 IV
Forme Solide

RUO – Usage réservé à la recherche