missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jaece Industries Identi-plug™ Bouchons en mousse plastique

Catalog No. 1412741
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1.3 cm
2 cm
3.4 cm
4.5 cm
5 cm
6.5 cm
7.5 cm
Longueur (métrique):
3.5 cm
4.44 cm
5.63 cm
8.89 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique)
1412741 7.5 cm 4.44 cm
1412740D 3.4 cm 4.44 cm
1412740A 1.3 cm 3.5 cm
1412740E 4.5 cm 4.44 cm
1412740F 5 cm 5.63 cm
1412740B 2 cm 3.5 cm
1412740G 6.5 cm 4.44 cm
1412742 6.5 cm 8.89 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Catalog No. 1412741 Supplier Jaece Industries Supplier No. L800 G

missing translation for 'validMainframeMsg'

Pour les tubes à essai et les flasques

 

  • Facilement compressable pour former un bouchon ajusté
  • Une fois retirés du contenant, ils reprennent leur forme d’origine

 

 

  • Ils permettent un échange d’air et peuvent être utilisés sur une large plage de températures; Idéal pour une utilisation avec des fioles de drosophilie
  • Résister à une utilisation constante et à la stérilisation
  • Autoclavable et résistant chimiquement
  • IPP (pores par pouce) : 50

 

Specifications

Type de produit Bouchon de bougie
Matériau Mousse plastique
À utiliser avec (équipement) Pour les ouvertures de tubes à essai et de flasques de 6,6 à 7,5 cm
Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) interne 7.5 cm
Longueur (métrique) 4.44 cm
Quantité 40