missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride isovalérique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I019925ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I019925ML 25 mL
I0199500ML 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I019925ML Fournisseur TCI America Code fournisseur I019925ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1468-39-9
Formule moléculaire C10H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.25
Numéro MDL MFCD00015051
Clé InChI FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
Nom de l’IUPAC 3-méthylbutanoyl 3-méthylbutanoate
SOURIRES CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Isovaleric Anhydride
Couleur Incolore
Point d’ébullition 215 °C
Quantité 25 mL
Numéro UN 3265
Poids de formule 186.25
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)
Forme physique Liquide