missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoprotérénol chlorhydrate 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I02605G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I02605G 5 g
I026025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I02605G Fournisseur TCI America Code fournisseur I02605G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 51-30-9
Formule moléculaire C11H18ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.72
Numéro MDL MFCD00012603,MFCD00064548
Clé InChI IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
Nom de l’IUPAC Chlorure d’hydrogène 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]éthyl}benzène-1,2-diol chlorure
SOURIRES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Isoproterenol Hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 247.72
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DO1925000
TSCA Non