missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isomaltotriose 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I03291G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I03291G 1 g
I0329100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I03291G Fournisseur TCI America Code fournisseur I03291G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3371-50-4
Formule moléculaire C18H32O16
Poids moléculaire (g/mol) 504.438
Numéro MDL MFCD00070623
Clé InChI FBJQEBRMDXPWNX-IGSOQDMUSA-N
Synonyme isomaltotriose, 3r,4s,5s,6r-6-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-2-yl oxy methyl oxane-2,3,4,5-tetrol, isomaltotriose, dp3, glc a1-6 glc a1-6 glc, isomaltotriose tlc, isomaltotriose, dp3, analytical standard, alpha-d-glucosyl-1->6-alpha-d-glucosyl-1->6-d-glucose, 6-o-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucopyranose, d-glucose, o-.alpha.-d-glucopyranosyl-1->6-o-.alpha.-d-glucopyranosyl-1->6, 3r,4s,5s,6r-6-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol
PubChem CID 133126476
Nom de l’IUPAC (3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-il]oxyméthyl]oxane-2,3,4,5-tétrol-tétrol
SOURIRES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC3C(C(C(C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Isomaltotriose
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 504.44
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline