missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide isobutylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. I05975G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I05975G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. I05975G Fournisseur TCI America Code fournisseur I05975G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 84110-40-7
Formule moléculaire C4H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Numéro MDL MFCD00134156
Clé InChI ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734395

Spécifications

Nom ou substance chimique Isobutylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Point de fusion 104 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Synonyme isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
SOURIRES CC(C)CB(O)O
Nom de l’IUPAC (2-méthylpropyl)acide boronique
Poids de formule 101.94
Forme physique Poudre cristalline