missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide isobutylboronique, 97%

Numéro de catalogue. AAH2769806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2769806 5 g
AAH2769803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2769806 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2769806
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 84110-40-7
Formule moléculaire C4H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Numéro MDL MFCD00134156
Clé InChI ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
PubChem CID 2734395
Nom de l’IUPAC Acide 2-méthylpropylboronique
SOURIRES CC(C)CB(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Isobutylboronic acid
Point de fusion 108 °C à 110 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 101.94
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche