missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Stylo à clic RollerBall irradié résistant à l’IPA en salle blanche

Numéro de catalogue. 19166595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19166595 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19166595 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PEN18IR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un stylo gel à boule irradiée, rétractable, avec encre d’archives bleue et un baril en polypropylène haute densité est idéal pour la documentation et l’étiquetage dans des environnements aseptiques.

Le Micronova stylo à rouleau à boule de ballon irradié Cleanroom Resistente à l’IPA possède un canon unique en polypropylène qui limite la génération de particules et résiste aux essuyages d’IPA, d’eau de Javel et de phénol. Gamma irradié pour Aseptic ISO 5 et d’autres zones de production propres.

  • Stylo à boule roulante rétractable irradié
  • Résistant à l’IPA, à l’eau de Javel et aux phénols
  • Bleu, encre d’archives
  • Canon blanc en polypropylène haute densité
  • Gamma irradié pour les zones aseptiques

Spécifications

Matériau Plastique
Couleur Bleu
Aperçu général Rétractable
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 14 cm
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Documentation et étiquetage des salles blanches et de l’environnement aseptique
Type de produit Pen
Stérilité Stérile
Type de cône Micro Tip 0,5 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats