missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthanoxyde de fer(III), 99,6% (base métallique)
Description
Précurseur des procédés Sol-Gel. L’éthyoxyde de fer(III) est utilisé comme précurseur du composé inorganique oxyde de fer. Il est utilisé dans la préparation de nanoparticules de fer-platine par pyrolyse avec de l’acétylacétonate de platine(II).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Emballé sous argon
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iron(III) ethoxide |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Brun à gris |
| Point d’ébullition | 155 °C (0,1 mmHg) |
| Odeur | Inodore |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Formule linéaire | Fe(OCH2CH3)3 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3181 |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H228-H315-H319-H335 Flammable solid. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S. |
| EINECSNumber | 225-760-2 |
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' |
|
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche