missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phthalocyanine de fer(II) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P07745G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P07745G 5 g
P077425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P07745G Fournisseur TCI America Code fournisseur P07745G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 132-16-1
Formule moléculaire C32H16FeN8
Poids moléculaire (g/mol) 568.38
Numéro MDL MFCD00015953
Clé InChI MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
PubChem CID 2735065
Nom de l’IUPAC λ²-fer(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadécène-37,39-diide
SOURIRES [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31

Spécifications

Nom ou substance chimique Iron(II) Phthalocyanine
Couleur Mauve
Quantité 5 g
Poids de formule 568.38
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-4130
TSCA Oui