missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gluconate de fer(II) dihydraté, 94%

Numéro de catalogue. AAB2456136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2456136 500 g
AAB2456122 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2456136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2456136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482,17 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 22830-45-1
Formule moléculaire C12H26FeO16
Poids moléculaire (g/mol) 482.17
Numéro MDL MFCD00150872
Clé InChI OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonyme iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
SOURIRES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Iron(II) gluconate dihydrate
Point de fusion ∼140 °C
Quantité 500 g
Nom de l’IUPAC λ²-fer(2+) bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate) dihydré
Poids de formule 482.19 (446.19 anhydre)
Pourcentage de pureté 94%
EINECSNumber 206-076-3
RTECSNumber LZ5180000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche