Learn More
Iodotriméthylplatine(IV)
Description
Ils sont utilisés comme catalyseurs dans les réactions organiques. Il est utilisé dans la recherche chimique et organique intermédiaire. Ils sont utilisés comme composés du groupe du platine pour la préparation de matériaux adaptés aux applications industrielles, principalement en électronique sous forme de revêtements.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iodotrimethylplatinum(IV) |
| Couleur | De l’orange au blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Odeur | Inodore |
| Sensibilité | Sensible à l’air & à la lumière |
| Formule linéaire | (CH3)3PtI |
| Renseignements sur la solubilité | Il est insoluble dans l’eau. Il s’agit d’éther, d’alcool, d’acétone ou de pétrole léger peu solubles. |
| Poids de formule | 367.09 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche