missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iode, réactifs
Description
- Iode, 1,7076 g/L
- Apparence : Liquide brun foncé
- Taille : 500 ml
- Densité spécifique : 1,004
- Marque : Réactifs
- NIST Traçable
- Préparé avec des composants de qualité ACS et ASTM de l’eau de type II
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Liquide ou solide |
| Quantité | 500 mL |
| Poids moléculaire (g/mol) | Blend |
| Pourcentage de pureté | 1.7076 g/L |
| Niveau | Laboratoire |