missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iode, 98%, ACS DEA Liste I, Réactifs

Numéro de catalogue. 361059173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361059173 500 g
361059162 100 g
361059154 25 g
361059153 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
LISTE DE LA DÉA I
Numéro de catalogue. 361059173 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C2217500500C2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

LISTE DE LA DÉA I
  • Iode, purifié, qualité laboratoire
  • Marque : Réactifs
  • Liste I de la DEA
  • Apparence : Cristaux violet-noir
  • Formule moléculaire I2
  • MW (g/mol) : 253,8089
  • Réactifs
  • Analyse >= 98,0%

Identifiants chimiques

Poids moléculaire (g/mol) 253.81

Spécifications

Forme physique Cristaux et/ou morceaux
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 98.00%
Niveau Purifié