missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution standard d’iodure, 0,100 M, Fisher Chemical™

Numéro de catalogue. SI9001250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
SI9001250 250 mL Bouteille en verre ambrée
SI90011 1 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SI9001250 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur SI9001250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7681-11-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom de l’IUPAC Iodure de potassium
SOURIRES [K+].[I-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Iodide Standard Solution, 0.100M
CAS % minimum 96.0, 1.6
CAS % maximal 100.0, 1.67
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre ambrée
Méthodes Pour AOAC la méthode 992.22
Quantité 250 mL