missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ Trousse de clonage PCR, avec un Shot™ TOP10 Electrocomp™ seul E. coli

Numéro de catalogue. K286020
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K286020 25 réactions
K286040 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K286020 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K286020

Comprend

Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid

Offre la méthode la plus rapide et la plus simple pour le clonage à haute efficacité de produits PCR émoussés amplifiés par des polymérases thermostables de relecture

Le kit comprend un pCR-Blunt™ II-TOPO Vector linéarisé et activé par topoisomerase pour des ligatures de laboratoire de 5 minutes sans ligase.

  • Gène ccdB pour la sélection positive
  • Les sites EcoR I flanquent le site d’insertion du produit PCR pour faciliter l’excision des inserts
  • Kanamycine et Zeocin™ gènes de résistance pour votre choix de sélection chez E. coli
  • Site promoteur/amorce SP6 pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro
  • Emplacements d’amorce avant et arrière M13 pour le séquençage ou le dépistage PCR
  • Certains Zero Blunt TOPO kits de clonage PCR sélectionnés sont disponibles en kits combinés avec un PureLink™ kit Quick Plasmid Miniprep (50 preps) pour une purification rapide des plasmides de vos inserts clonés TOPO pour une analyse en aval

Clonage, clonage PCR

Spécifications

Souche bactérienne/de levure TOP10
Méthode de clonage Bout rond TOPO™
Contenu et stockage Boîte 1 :
• PCR™ linéarisé et topoïsomérase Solution

• de
•sel
•à


°


vecteur
• Shot™ Electrocomp™



° • contondant II-TOPO™ dNTPs Modèle de contrôle M13 amorces avant et arrière Eaustérile Stocker à -5 à -30 °C.Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.Boîte 2 : Un plasmidede contrôle pUC19 à super-enroulement moyen chimiquement compétent ou E. coli E. coli entrepose à -68 à -85 °C.
Format Équipement
Gamme de produit One Shot (Un seul coup)
Type de produit Trousse de clonage PCR
Promoteur SP6
Quantité 25 réactions
Vector Vecteurs de clonage de l’ADN contondant

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.