Learn More
Invitrogen™ Trousse d’isolation totale des exosomes (à partir de plasma)
Description
Comprend
Flacon de 6 mL de réactif total de précipitation d’exosomes (provenant du plasma) et 1,25 mL de protéinase K pour l’isolement total des exosomes (à partir du plasma) (20 mg/mL).
Le kit d’isolation totale des exosomes (à partir du plasma) se compose de deux parties : Réactif d’isolement total des exosomes (provenant du plasma) et protéinase K (20 mg/mL). Le réactif d’isolation totale des exosomes permet une concentration simple et fiable d’exosomes intacts à partir d’échantillons de plasma grâce à un protocole évolutif selon la taille de votre échantillon. La protéinase K est fournie séparément pour un traitement plasma optionnel à l’avance et est utilisée pour éliminer toutes les protéines plasmatiques et ainsi maximiser la pureté de la préparation d’exosomes.
- Maximiser la récupération d’exosomes intacts pour tout type d’application en aval
- Isolez facilement les exosomes grâce à notre protocole simple et fiable
- Éviter une ultra-centrifugation longue
- Maximiser l’échelle de flexibilité—à la hausse ou à la baisse selon la taille de l’échantillon
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • Bouteille de 6 mL de réactif de précipitation à exosome total (provenant du plasma). À conserver à 2 –8 °C. • 1,25 mL de bouteille de protéinase K pour l’isolement total des exosomes (à partir du plasma) (20 mg/mL). Conserver à -5 à -30 °C. |
| Product Type | Isolement total des exosomes |
| Final Product Type | Exosomes |
| Format | Liquide |
| Quantity | 6 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.