missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, avec un vecteur pCR™2.1 et un Shot™ TOP10F' E. coli chimiquement compétent

Numéro de catalogue. K203001
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
20 réactions
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
K203001 20 réactions
K203040 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K203001 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K203001
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournit une stratégie de clonage rapide en une étape pour insérer directement un Taqproduit PCR amplifié dans un vecteur plasmidique

Le TA Cloning kit utilise le vecteur de clonage pCR2.1 et ExpressLink™ T4 la ligase d’ADN pour générer un produit de ligature en une étape de ligature de quinze minutes à température ambiante. Les réactions produisent >généralement 80% de recombinants contenant des inserts.

  • Rapide et pratique : ligature à température ambiante de 15 minutes
  • Efficace : écran bleu/blanc et >clones à 80% avec l’insert correct
  • Flexible : choix de résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline pour un choix flexible des antibiotiques
  • Sans tracas : élimine toute modification enzymatique du produit PCR
  • Rationalisé : ne nécessite pas l’utilisation d’amorces PCR contenant des sites de restriction
  • Porte-à-faux 3'-T pour la ligature directe de Taqproduits PCR amplifiés en -T
  • Promoteur T7 pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro
  • Polylinker polyvalent avec des emplacements EcoR I flanqués pour une écision facile des inserts
  • Emplacements d’amorce avant et arrière du M13 pour le séquençage

  • Comment TA Cloning™ fonctionne
  • Taq La polymérase a une activité non dépendante du gable qui ajoute une seule désoxyadénosine (A) aux extrémités 3' des produits PCR
  • Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit contient des résidus uniques de désoxythymidine (T) de 3'
  • Permet aux inserts PCR de se ligater efficacement avec le vecteur
  • Configurations de l’équipement
  • TA Cloning™ Le kit est offert dans une variété de configurations : sans cellules compétentes (K2020-20 et K2020-40), avec un Shot™ INVF' chimiquement compétent (K2000-01 et K2000-40), avec un Shot™ TOP10F' chimiquement compétent (K2030-01 et K2030-40), et avec un Shot™ TOP10 E. coli chimiquement compétent (K2040-01 et K2040-40) dans des kits de 20 et 40 réactions

Clonage, clonage PCR

Spécifications

Souche bactérienne/de levure TOP 10F ́
Type de cellules E. coli chimiquement compétente
Méthode de clonage TA Cloning
Contenu et stockage TA Cloning™ les kits contiennent un vecteur pCR™2.1 linéarisé, une T4 ExpressLink™ ligase d’ADN, un tampon de ligation ADN 5X ExpressLink™ T4, des dNTP, un tampon PCR 10X, de l’eau stérile et des témoins. Les kits cellulaires compétents contiennent un Shot™ E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle super-enroulé.

Conservez un Shot™ E. coli à -80 °C. Stockez tous les autres composants à -20 °C. Tous les réactifs sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Format Équipement
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nb de réactions 20 réactions
Gamme de produit One Shot (Un seul coup)
Type de produit Kit de clonage
Promoteur T7
Quantité 20 réactions
Vector pCR2.1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.