missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, avec vecteur pCR™ II, sans cellules compétentes

Numéro de catalogue. K207040
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
20 réactions
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
K207040 40 réactions
K207020 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K207040 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K207040
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournit une stratégie de clonage rapide et en une étape pour insérer Taqdirectement un produit PCR amplifié dans un vecteur plasmidique

Les promoteurs T7 et Sp6 du vecteur pCRII permettent la transcription in vitro de l’insert pour produire des produits sensibles ou anti-sens. Le TA Cloning Kit Dual Promoter utilise le vecteur de clonage pCRII et ExpressLink T4 la ligase d’ADN pour générer un produit de ligation en une étape de ligation de quinze minutes à température ambiante. Les réactions produisent >généralement 80% de recombinants contenant des inserts.

  • Rapide et pratique : ligature à température ambiante de 15 minutes
  • Efficace : écran bleu/blanc et >clones à 80% avec l’insert correct
  • Flexible : choix de résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline pour un choix flexible des antibiotiques
  • Sans tracas : élimine toute modification enzymatique du produit PCR
  • Rationalisé : ne nécessite pas l’utilisation d’amorces PCR contenant des sites de restriction
  • Porte-à-faux 3'-T pour la ligature directe de Taqproduits PCR amplifiés en -T
  • Les promoteurs T7 et Sp6 pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro
  • Polylinker polyvalent avec des emplacements EcoR I flanqués pour une écision facile des inserts
  • Emplacements d’amorce avant et arrière du M13 pour le séquençage
  • Méthode de clonage : Enzyme de restriction/MCS

  • Comment TA Cloning fonctionne
  • Taq La polymérase a une activité non dépendante du gable qui ajoute une seule désoxyadénosine (A) aux extrémités 3' des produits PCR
  • Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit contient des résidus uniques de désoxythymidine (T) de 3'
  • Permet aux inserts PCR de se ligater efficacement avec le vecteur
  • Configurations de l’équipement
  • TA Cloning Le kit est offert dans une variété de configurations : avec l' E. coli chimiquement compétent en un seul coup INVF (K2050-01 et K2050-40), le TOP10F' E . coli chimiquement compétent (K2060-01 et K2060-40), et sans cellules compétentes (K2750-20 et K2750-40) dans des kits à 20 et 40 réactions

Clonage, clonage PCR

Spécifications

Souche bactérienne/de levure À ajouter
Méthode de clonage TA Cloning
Contenu et stockage Ce kit contient un vecteur pCR™ II linéarisé, ExpressLink™ T4 une ligase d’ADN, un tampon de ligation ADN 5X ExpressLink™ T4 , des dNTPs, un tampon PCR 10X, de l’eau stérile et des témoins.

Entreposez tous les composants à -20 °C. Tous les réactifs sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Format Équipement
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nb de réactions 40 réactions
Gamme de produit TA Cloning
Type de produit Kit de clonage
Promoteur T7, SP6
Quantité 40 rxns
Vector pCRII
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.