Learn More
Gibco™ FreeStyle™ CHO-S Cellules
Description
Sans origine animale, défini chimiquement, faible en protéines, facteurs de croissance réduits, sérum réduit, sans xéno. Le système FreeStyle MAX est une technologie révolutionnaire pour la production rapide et à haut rendement de protéines chez les mammifères. Cette nouvelle technologie d’expression chez les mammifères est disponible sous deux formats pratiques. Le réactif FreeStyle MAX est un nouveau réactif cationique à base de lipides conçu pour transfecter les cellules FreeStyle avec une grande efficacité. Le système d’expression FreeStyle MAX combine GIBCO™ les médias FreeStyle, le réactif FreeStyle MAX, ainsi que des cellules FreeStyle CHO-S ou FreeStyle 293. Le seul équipement requis pour utiliser le système FreeStyle MAX est un incubateur de CO2 et un secoueur de plateforme avec des flasques à secouer ou une culture à filer.
- Le système FreeStyle MAX offre : un protocole simple et rapide pour la transfection transitoire de CHO 293 cellules en cultures en suspension
- Protéines fonctionnelles (jusqu’en quantités de milligrammes) avec toutes les modifications post-traductionnelles produites en une semaine
- Purification simplifiée en aval des protéines sécrétées avec un milieu sans sérum FreeStyle
- Protocole simple pour la mise à l’échelle en production
- Remplacer la génération de lignées cellulaires stables, qui prend du temps, par une production de protéines fonctionnelles à grande échelle en une semaine
Production d’anticorps et de cultures cellulaires, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères, expression des mammifères, lignées cellulaires d’expression des mammifères, production de protéines chez les mammifères, transfection de plasmides, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, transfection, production de vaccins viraux
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | FreeStyle™ CHO-S Cellules |
| Contenu et stockage | 1 flacon de 1 x 107 cellules. Conserver dans de l’azote liquide. |
| Type de cellules | CHO-S |
| Technique de transfection | Transfection à base de lipides |
| Espèces | Hamster |
| À utiliser avec (application) | Transfection cand |
| Gamme de produit | Style libre |
| Type de produit | CHO-S Cellule |
| Quantité | 1 mL |
| Quantité de matériau de départ | 1 x 107 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.